Learn More
4-Fenil-1(2H)-ftalazinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464777 25 g 25 g
15454777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32101.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5004-45-5
Fórmula molecular C14H10N2O
Peso molecular (g/mol) 222.247
Número MDL MFCD00098272
Clave InChI XCJLBNVENUPHEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylphthalazin-1 2h-one, 4-phenyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone, 4-phenyl, 4-phenylphthalazin-1-ol, 4-phenyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-phenyl-2-hydrophthalazin-1-one, 4-phenylphthalazin-1-one, 1-hydroxy-4-phenylphthalazine, 1-phthalazinol, 4-phenyl
PubChem CID 219150
Nombre IUPAC 4-fenil-2H-ftalazin-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NNC(=O)C3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1(2H)-phthalazinone
Punto de fusión 239°C to 241°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Porcentaje de pureza 98%