Learn More
Ácido 4-fenil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10611483 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10160192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10420954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 78875-63-5
Fórmula molecular C9H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 206.219
Número MDL MFCD00052216
Clave InChI DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
Nombre IUPAC ácido 4-feniltiadiazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%