Learn More
4-Fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30427128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427128 50 mg -
30409309 25 mg 25 miligramos
30415890 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33693550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6109-35-9
Fórmula molecular C15 H15 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 245.75
Nombre IUPAC 4-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; Cloruro
SMILES Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0971