Learn More
4-Fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30409309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409309 25 mg 25 miligramos
30415890 10 mg -
30427128 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33693525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6109-35-9
Fórmula molecular C15 H15 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 245.75
Nombre IUPAC 4-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; Cloruro
SMILES Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0971
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.