Learn More
4-Fenoxipiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417907 5 g 5 g
11479750 250 mg 250 miligramos
11489750 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50984.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3202-33-3 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3202-33-3
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD04114971
Clave InChI KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
PubChem CID 18878
Nombre IUPAC 4-fenoxipiperidina
SMILES C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxypiperidine
Punto de ebullición 107°C to 108°C (0.1 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 99%