Learn More
Bromuro de 4-fenoxifenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646820 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10646820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431720500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide
CAS 21473-02-9, 109-99-9
% mín. CAS 11.29, 83.07
% máx. CAS 16.93, 88.71
Color Amarillo
Densidad 0.9680g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H9BrMgO
Número MDL MFCD00672009
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.968
Sinónimo 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenyl magnesium bromide, 4-phenoxy-phenylmagnesium bromide, 4-phenoxyphenyl magnesium bromide, dtikyzptjrzftl-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-phenoxyphenyl, bromo 4-phenoxyphenyl magnesium, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide solution, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in 2-methf, grignard reagent
Clave InChI DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; fenoxibenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 273.41
PubChem CID 13467796
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.14
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.