Learn More
Clorhidrato de (4-fenoxifenil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.71 |
| Porcentaje de pureza | 97% |