Learn More
Isocianato de 4-fenoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392567 1 g 1 g
11302577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11686.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59377-19-4
Fórmula molecular C13H9NO2
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00013876
Clave InChI PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
PubChem CID 2734896
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-fenoxibenceno
SMILES O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.169
Punto de ebullición 169°C to 170°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 393196
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 98%