Learn More
4-fenoxifenol, TRC
Código de producto. 30417037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417037 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30417037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP301380100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Fórmula molecular C12 H10 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-fenoxifenol
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681