Learn More
4-Fenoxifenetilamina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10617274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617274 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10208383 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393492500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 118468-18-1
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00079777
Clave InChI JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 145535
Nombre IUPAC 2-(4-fenoxifenil)etanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyphenethylamine
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 125°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589nm)
Cantidad 250 mg
Beilstein 13, IV, 1789
Gravedad específica 1.09
Sinónimo 4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenoxyphenethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación