Learn More
Ácido 4-(fenoximetil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183904 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10557294 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63712CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 397843-61-7
Fórmula molecular C13H13BO3
Peso molecular (g/mol) 228.05
Número MDL MFCD09966155
Clave InChI IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
Nombre IUPAC ácido [4-(fenoximetil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.05
Porcentaje de pureza 97%