Learn More
[4-(fenoximetil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347254 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10225904 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63709DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 262862-97-5
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.264
Número MDL MFCD09879941
Clave InChI MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11333367
Nombre IUPAC [4-(fenoximetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%