Learn More
Ácido 4-(fenoximetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10327684 10 g 10 g
10182794 250 mg 250 miligramos
10092014 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63701EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 31719-76-3
Fórmula molecular C14H11O3
Peso molecular (g/mol) 227.24
Número MDL MFCD00623268
Clave InChI GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
Nombre IUPAC ácido 4-(fenoximetil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 97%