Learn More
4-(Fenoximetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10452114 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10072164 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452114 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 2683-70-7
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD09879939
Clave InChI JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
PubChem CID 12106287
Nombre IUPAC 4-(fenoximetil)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%