Learn More
4-Phenoxybenzylamine, MedChemExpress
Código de producto. 16427476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16427476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16427476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18563
MedChemExpress 4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzylamine
CAS 107622-80-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13NO
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (62.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 96.69%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus