Learn More
Bromuro de 4-fenoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406787 250 mg 250 miligramos
15496777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33895.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36881-42-2 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36881-42-2
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Número MDL MFCD04038693
Clave InChI CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sinónimo 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13
Porcentaje de pureza 97%