Learn More
Alcohol 4-fenoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475937 5 g 5 g
15485937 250 mg 250 miligramos
15465937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33138.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 2215-78-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2215-78-3
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD01463970
Clave InChI FEOMFFKZOZMBKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 826195
Nombre IUPAC (4-fenoxifenil)metanol
SMILES OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzyl alcohol
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-phenoxyphenyl methanol, 4-phenoxybenzyl alcohol, 4-phenoxy-phenyl-methanol, 4-phenoxybenzylalcohol, p-phenoxybenzyl alcohol, benzenemethanol,4-phenoxy, benzenemethanol, 4-phenoxy, 4-phenyloxy phenyl methanol, 4-phenoxyphenyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%