Learn More
Cloruro de 4-fenoxibenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516863 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10338063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10769225 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10516863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53702CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1623-95-6
Fórmula molecular C13H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 232.663
Clave InChI AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenoxibenzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzoyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.67
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.