Learn More
4-Phenoxybenzonitrile, ≥97%, Maybridge
Código de producto. 10337504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10337504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53716DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzonitrile
CAS 3096-81-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H9NO
Número MDL MFCD00017346
Cantidad 1 g
Sinónimo benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
Clave InChI UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-fenoxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 195.221
PubChem CID 137821
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%