Learn More
4-Fenoxibenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447046 2 g 2 g
11457046 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25364.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3096-81-9 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3096-81-9
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.221
Número MDL MFCD00017346
Clave InChI UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
PubChem CID 137821
Nombre IUPAC 4-fenoxibenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzonitrile
Punto de fusión 46°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 2 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 96%