Learn More
Ácido 4-fenoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489126 100 g 100 g
11469126 5 g 5 g
11479126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17998.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2215-77-2 | Molecular Formula: C13H10O3 | Molecular Weight: 214.22 g/mol
El ácido 4-fenoxibenzoico puede bloquear la unión al ADN de la proteína E2 del virus del papiloma humano (VPH). Se emplea como intermedio de la sitafloxacina, un antibiótico fluoroquinolónico que muestra resultados prometedores en el tratamiento de la úlcera de Buruli.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido 4-fenoxibenzoico puede bloquear la unión al ADN de la proteína E2 del virus del papiloma humano (HPV). Se emplea como un intermedio de la sitafloxacina, que es un antibiótico de fluoroquinolonas con gran potencial para el tratamiento de la úlcera de Buruli.
Solubilidad
Turbidez muy débil en metanol caliente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2215-77-2
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002539
Clave InChI RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
Nombre IUPAC ácido 4-fenoxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 164°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2212463
Información de solubilidad Very faint turbidity in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación