Learn More
Ácido 4-fenoxibenzoico, 98%
Código de producto. 10361144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10361144 25 g Frasco de vidrio 25 g
10132961 1 g Frasco de vidrio 1 g
10265621 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352720250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2215-77-2 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2215-77-2
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002539
Clave InChI RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
Nombre IUPAC ácido 4-fenoxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 164°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación