Learn More
Cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15279706 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
15279706 1 g
1 options
Código de producto. 15279706 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
CAS 1623-92-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H9ClO3S
Número MDL MFCD00625748
Cantidad 1g
Sinónimo 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
Clave InChI QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 268.71
PubChem CID 2794756
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.72
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.