Learn More
Cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388606 1 g 1 g
11398606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17664.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1623-92-3
Fórmula molecular C12H9ClO3S
Peso molecular (g/mol) 268.71
Número MDL MFCD00625748
Clave InChI QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2794756
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 42°C to 45°C
Punto de ebullición 180°C (5 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Beilstein 2852659
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.72
Porcentaje de pureza 97%