Learn More
Ácido 4-fenoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449717 5 g 5 g
15439717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52950.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51067-38-0 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51067-38-0
Fórmula molecular C12H11BO3
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD00093312
Clave InChI KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
PubChem CID 2734377
Nombre IUPAC ácido (4-fenoxofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 98%