Learn More
Ácido 4-fenoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439717 1 g 1 g
15449717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52950.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51067-38-0 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51067-38-0
Fórmula molecular C12H11BO3
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD00093312
Clave InChI KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
PubChem CID 2734377
Nombre IUPAC ácido (4-fenoxofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 98%