Learn More
4-fenoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30409736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409736 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30409736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2978052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Fórmula molecular C13H10O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-fenoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681