Learn More
4-Fenoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10338290 25 g Frasco de vidrio 25 g
10032490 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338290 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 198930250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-36-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00003383
Clave InChI QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
Nombre IUPAC 4-fenoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24°C to 25°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1320g/mL
Punto de ebullición 185°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CHO
Índice de refracción 1.6100 to 1.612
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse