Learn More
4-Fenoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456036 1 g 1 g
11466036 5 g 5 g
11476036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22329.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of spirodiketopiperazine derivatives, benzoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fenoxibenzaldehído se utilizaba en la síntesis de derivados de la espirodicetopiperacina y benzoxazoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-36-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00003383
Clave InChI QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
Nombre IUPAC 4-fenoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzaldehyde
Punto de fusión 24°C to 25°C
Densidad 1.132
Punto de ebullición 184°C to 186°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.611
Cantidad 1 g
Beilstein 1947841
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%