Learn More
4-fenoxianilina, TRC
Código de producto. 30414896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30414896 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30414896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31728310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyaniline
CAS 139-59-3
Fórmula molecular C12H11NO
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI), 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-fenoxianilina
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841