Learn More
4-Fenoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438706 500 g 500 g
11418706 25 g 25 g
11428706 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16048.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-59-3
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD00007862
Clave InChI WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
Nombre IUPAC 4-fenoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyaniline
Punto de fusión 82°C to 86°C
Punto de ebullición 140°C (2 mmHg)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 777708
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 97%