Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10011551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10011551 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10011551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334980250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Phenoxyacetophenone
Nombre de nota 98%
CAS 5031-78-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Yellow
Punto de ebullición 200.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C14H12O2
Número MDL MFCD00008744
Cantidad 25 g
Sinónimo 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC 1-(4-fenoxifenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.