Learn More
Ácido 4-fenosulfónico Sal de sodio dihidrato, TRC
Código de producto. 30428256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428256 5 g -
30417357 10 g 10 g
30419449 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3180305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10580-19-5
Fórmula molecular C6H5NaO4S . 2H2O
Peso molecular (g/mol) 232.19
Sinónimo Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate Dihydrate
Nombre IUPAC sodio; 4-hidroxibencenosulfonato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0018