Learn More
Ácido 4-fenolsulfónico, sal sódica dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10239403 5 g 5 g
10133700 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10580-19-5 , 825-90-1
Fórmula molecular C6H5O4S
Peso molecular (g/mol) 173.16
Número MDL MFCD00044734,MFCD00150724
Clave InChI FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
PubChem CID 23666329
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Verde a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4SO3Na·2H2O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 24g/100mL.
Nombre IUPAC sodio; 4-hidroxibencenosulfonato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.