Learn More
4-Fenanthrol, TRC
Código de producto. 30417266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417266 10 mg
30415637 5 mg
30418543 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29501510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7651-86-7
Fórmula molecular C14 H10 O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 4-Phenanthrenol (9CI, ACI), 4-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 4-Hydroxyphenanthrene, NSC 171284
Nombre IUPAC Fenantora-4-OL
SMILES Oc1cccc2ccc3ccccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-phenanthrene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732