Learn More
4-Phenanthrol-d9, TRC
Código de producto. 30424974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424974 0.5 mg -
30422991 1 mg -
30422872 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950170.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922510-21-2
Fórmula molecular C14HD9O
Peso molecular (g/mol) 203.28
Sinónimo Phenanthren-1,2,3,5,6,7,8,9,10-d9-4-ol, 4-Phenanthrenol-d9, 4-Phenanthrol-d9, 4-Hydroxyphenanthrene-d9, NSC 171284-d9
Nombre IUPAC Fenantrena-D9-4-OL
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C(O)=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenanthrol-d9
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.13
Porcentaje de pureza >95%