Learn More
Ácido 4-pentinoico, TRC
Código de producto. 30409438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409438 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30409438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2849005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentynoic Acid
CAS 6089-09-4
Fórmula molecular C5H6O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Propargylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC#C
Nombre IUPAC Ácido pent-4-inoico
Peso molecular (g/mol) 98.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368