Learn More
Ácido 4-pentinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentynoic Acid |
| CAS | 6089-09-4 |
| Fórmula molecular | C5H6O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propargylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC#C |
| Nombre IUPAC | Ácido pent-4-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0368 |