Learn More
Ácido 4-pentinoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533191 5 g Frasco de vidrio 5 g
10226700 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213730050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6089-09-4 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6089-09-4
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Número MDL MFCD00004407
Clave InChI MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
PubChem CID 22464
Nombre IUPAC Ácido pent-4-inoico
SMILES C#CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentynoic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 58.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 110.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 481
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and,methyl-t.-buthylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pentynoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.