Learn More
Ácido 4-pentinóico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347326 1 g 1 g
11357326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09282.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6089-09-4 | C5H5O2 | 97.09 g/mol
4-Pentynoic acid is widely utilized as a building block for the synthesis of eight sequence-defined model oligomers. Due to its triple bond at terminal carbon, it is employed as an intermediate to produce biologically active compounds. It is used as a hypoglycemic agent, which increases liver tyrosine aminotransferase and plasma corticosterone while decreasing blood sugar in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-pentinóico se utiliza ampliamente como un compuesto básico para la síntesis de ocho oligómeros del modelo de secuencia definida. Debido a su triple enlace en el carbono terminal, se emplea como producto intermedio para producir compuestos biológicamente activos. Se utiliza como agente hipoglucémico, que aumenta la tirosina aminotransferasa hepática y la corticosterona plasmática mientras que disminuye el azúcar en sangre en ratas.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos de baja polaridad. Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6089-09-4
Número MDL MFCD00004407
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentynoic acid
Punto de fusión 51°C to 58°C
Punto de ebullición 109°C to 110°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Fórmula molecular C5H5O2
Fórmula lineal HC≡C(CH2)2CO2H
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1742047
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Sinónimo 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Información de solubilidad Soluble in low polarity organic solvents. Soluble in water.
Clave InChI MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C#CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido pent-4-inoico
Peso molecular (g/mol) 97.09
PubChem CID 22464
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%