Learn More
4-Pentyn-2-ol, TRC
Código de producto. 30415776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415776 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30415776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275305G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 5 g
Sinónimo (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
SMILES CC(O)CC#C
Nombre IUPAC pent-4-in-2-ol
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575