Learn More
4-Pentin-2-ol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10320494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10320494 1 g Frasco de vidrio 1 g
10493385 5 g Frasco de vidrio 5 g
10501544 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10320494
Marca: Thermo Scientific Acros 392670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2117-11-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-11-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00004555
Clave InChI JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
PubChem CID 92915
Nombre IUPAC pent-4-in-2-ol
SMILES CC(CC#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-2-ol
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8960g/mL
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHCCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4360 to 1.438
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.896
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pentyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.