Learn More
4-Pentin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387825 25 g 25 g
11377825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02752.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-pentin-2-ol se utiliza en estudios de la relación de actividad estructural cuantitativa (QSAR) relativos a los niveles tóxicos de compuestos orgánicos en situaciones ambientales. También se utiliza en la preparación de benzoildiacenido-2-oxaciclocarbenos de tipo Fischer de renio(III). Además, se utiliza en la preparación de glucósidos C-arilo mediante la reacción por cicloadición con óxido de nitrilo arilo.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-11-5
Número MDL MFCD00004555
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-2-ol
Densidad 0.892
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Fórmula molecular C5H8O
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1734245
Sinónimo 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Información de solubilidad Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Clave InChI JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CC#C)O
Nombre IUPAC pent-4-in-2-ol
Peso molecular (g/mol) 84.12
PubChem CID 92915
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%