Learn More
4-Pentin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377825 5 g 5 g
11387825 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02752.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-pentin-2-ol se utiliza en estudios de la relación de actividad estructural cuantitativa (QSAR) relativos a los niveles tóxicos de compuestos orgánicos en situaciones ambientales. También se utiliza en la preparación de benzoildiacenido-2-oxaciclocarbenos de tipo Fischer de renio(III). Además, se utiliza en la preparación de glucósidos C-arilo mediante la reacción por cicloadición con óxido de nitrilo arilo.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-11-5
Número MDL MFCD00004555
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-2-ol
Densidad 0.892
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Fórmula molecular C7H14OSi
Índice de refracción 1.438
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1734245
Sinónimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Información de solubilidad Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Clave InChI VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Nombre IUPAC 4-trimetilsililbut-3-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pentyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-yn-2-ol