Learn More
4-Pentyn-2-ol 4-Metilbencenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentyn-2-ol 4-Methylbenzenesulfonate |
| CAS | 58456-48-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Pentyn-2-ol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), NSC 142554 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3S/c1-4-5-11(3)15-16(13,14)12-8-6-10(2)7-9-12/h1,6-9,11H,5H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(CC#C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | pent-4-yn-2-il 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 238.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0664 |