Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Código de producto. 30422314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422314 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30422314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22754025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 25 g
Sinónimo (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
SMILES OCCCC#C
Nombre IUPAC pent-4-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575