Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Código de producto. 30427501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30427501 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 5 g
Sinónimo (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
SMILES OCCCC#C
Nombre IUPAC pent-4-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575