Learn More
4-Pentin-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468593 5 g 5 g
11478593 25 g 25 g
11488593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10405.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El4-Pentin-1-ol se utiliza ampliamente en reacciones de polimerización de apertura de anillos. Desempeña un papel importante como reactivo inicial en la síntesis total selectiva estéreo de metabolitos marinos antimicrobianos, ieodomicina A y B. también se utiliza en la preparación de 3-pent-4-niloxi ftalonitrilo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener alejado de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5390-04-5
Número MDL MFCD00002974
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-1-ol
Densidad 0.907
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Fórmula molecular C9H9BrO3
Fórmula lineal HC≡C(CH2)3OH
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Beilstein 1736712
Sinónimo 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Información de solubilidad Miscible with water.
Clave InChI UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 245.07
PubChem CID 79351
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%