Learn More
4-Pentin-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721181 25 g Frasco de vidrio 25 g
10608231 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10721181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330430250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5390-04-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00002974
Clave InChI CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
PubChem CID 79351
SMILES OCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-1-ol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽C(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4430 to 1.447
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.91
Nombre IUPAC pent-4-in-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only.