Learn More
4-Pentilfenol, TRC
Product Code. 30132717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30132717 10 g 10 g
30132609 5 g 5 g
30007652 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30132717 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP28387510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14938-35-3
Fórmula molecular C11 H16 O
Peso molecular (g/mol) 164.24
Sinónimo Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
Nombre IUPAC 4-pentilfenol
SMILES CCCCCc1ccc(O)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-n-Amylphenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1201